Principaux documents
AMBH9614F343
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-2-yl)(morpholino)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyridinyl)carbonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O2/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
Clé InChI
WTHVKZJDIPQZNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957063-06-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957063-06-8.html