Principaux documents
AMBH9614F222
Ambeed, Inc.
N2,N'6-dihydroxypyridine-2,6-bis(carboximidamide)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~,N~6~-dihydroxy-2,6-pyridinedicarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H9N5O2/c8-6(11-13)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12-14/h1-3,13-14H,(H2,8,11)(H2,9,12)
Clé InChI
LNNDGURTIWTXDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50545-09-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :