Principaux documents
AMBH9614F217
Ambeed, Inc.
1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
Inchi Code
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31249-95-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31249-95-3.html