Principaux documents
AMBH9614F1C1
Ambeed, Inc.
19-Bromononadecanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.41
Numéro MDL:
Iupac Name
19-bromononadecanoic acid
Inchi Code
1S/C19H37BrO2/c20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)22/h1-18H2,(H,21,22)
Clé InChI
FLMPHTLDVWMADF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78774-38-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :