Principaux documents
AMBH9614F099
Ambeed, Inc.
6-(4-Bromophenyl)piperidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(4-bromophenyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H12BrNO/c12-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(14)13-10/h4-7,10H,1-3H2,(H,13,14)
Clé InChI
SFPGNDANMWJZEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/267880-78-4.html
Synonym
6-(4-Bromophenyl)piperidin-2-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :