Key Documents
AMBH9614F090
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5-fluoroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2FN/c10-5-4-8(11)13-7-3-1-2-6(12)9(5)7/h1-4H
Clé InChI
KVYICSLMOSRRIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2092047-08-8.html
Synonym
2,4-Dichloro-5-fluoroquinoline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2092047-08-8.html