Principaux documents
AMBH9614F06C
Ambeed, Inc.
1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7(12)8-3-4-10(13-2)9(5-8)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
BNLRVFJSVGTTGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62581-82-2.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62581-82-2.html