Principaux documents
AMBH95E1328F
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.16
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrO2S/c1-2-14-11(13)9-6-7-4-3-5-8(12)10(7)15-9/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
QMDPVCJTYPUFDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1355171-39-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1355171-39-9.html