Principaux documents
AMBH95E13172
Ambeed, Inc.
N-(2-Amino-2-oxoethyl)acrylamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-amino-2-oxoethyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-2-5(9)7-3-4(6)8/h2H,1,3H2,(H2,6,8)(H,7,9)
Clé InChI
GVGGWUXGMRTNIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2479-62-1.html