Principaux documents
AMBH95E08AAE
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-8-6(9)3-2-5(4-11)7(8)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
YFEKAAWOIBRRRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820614-17-2.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :