Principaux documents
AMBH95E08A55
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-9-5-6(4-8-9)3-7(10)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
GQPDBLNFHVXFRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-solid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1248548-23-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements