Principaux documents
AMBH95E08921
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.58
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5-6(4-10)2-7(8)3-9-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
ICFQRWWRWCBOTL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060814-56-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements