Principaux documents
AMBH95E0889D
Ambeed, Inc.
N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)-2-chloroacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O/c13-7-12(16)14-6-5-9-8-15-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,8,15H,5-7H2,(H,14,16)
Clé InChI
VUOXPQXFKCXXFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52191-26-1.html