Principaux documents
AMBH95E08799
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9Br2NO2/c1-4-7(9(13)14-2)5(10)3-6(11)8(4)12/h3H,12H2,1-2H3
Clé InChI
RIVNCZOVJBGLIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html
Synonym
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html