Principaux documents
AMBH95E08754
Ambeed, Inc.
(4-Cyclopropylphenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-cyclopropylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,10-11H,5-7H2
Clé InChI
OUUVDKAYACQKRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/454678-87-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements