Key Documents
AMBH95E086A3
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H3F3/c1-2-5-3-6(9)8(11)7(10)4-5/h1,3-4H
Clé InChI
BZXWRVPVZZZAKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158816-55-8.html
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/158816-55-8.html