Principaux documents
AMBH95E085C6
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c1-2-4-10-6-8-11-7-5-9(10)3-1;/h1-4,11H,5-8H2;1H
Clé InChI
ZTUGICZMQIRBNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17379-01-0.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements