Principaux documents
AMBH95E08586
Ambeed, Inc.
Methyl 6-amino-2-chloronicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-amino-2-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-2-3-5(9)10-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
IOTUSFIIARZCII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1004294-64-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements