Principaux documents
AMBH95E084D3
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-N,N-dimethylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DUMMWWNKDSKGRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-56-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :