Principaux documents
AMBH95E084BA
Ambeed, Inc.
3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3,6-difluoropyrazine-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H3F2N3O/c6-2-1-9-4(7)3(10-2)5(8)11/h1H,(H2,8,11)
Clé InChI
WIQUNYNMYIJSCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/356783-29-4.html