Principaux documents
AMBH95E0828E
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(6-chloropyridazin-3-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl (6-chloro-3-pyridazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-2-13-8(12)5-6-3-4-7(9)11-10-6/h3-4H,2,5H2,1H3
Clé InChI
TZRXXSGPQOFJKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1023817-10-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements