Principaux documents
AMBH95E081E6
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html