Principaux documents
AMBH95E08136
Ambeed, Inc.
4-(Phenylamino)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-anilinobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H
Clé InChI
XXWHZIJHYNPASE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100727-07-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :