Principaux documents
AMBH95E0800C
Ambeed, Inc.
5-Boc-3-iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.17
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H16IN3O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-8-7(6-15)9(12)14-13-8/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
QXSGVQDVERTESA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/661487-17-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/661487-17-8.html