Principaux documents
AMBH95E07F5A
Ambeed, Inc.
6-Nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)7-4-10-8-3-5(11(14)15)1-2-6(7)8/h1-4,10H,(H,12,13)
Clé InChI
MWFVAHOPRCFNCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10242-03-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements