Principaux documents
AMBH95E07F59
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.57
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3N.ClH/c5-4(6,7)2-1-3-8;/h1-3,8H2;1H
Clé InChI
QOTKGSVSGMIHGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84153-82-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :