Principaux documents
AMBH95E07D05
Ambeed, Inc.
5-Hydroxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-7-10(6-13)9-5-8(14)3-4-11(9)12(7)2/h3-6,14H,1-2H3
Clé InChI
YTWVRHZUESWTCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57666-21-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57666-21-4.html