Principaux documents
AMBH95E07CF1
Ambeed, Inc.
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-5-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H
Clé InChI
ZYBZDDMAAQTLEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/315-56-0.html