Principaux documents
AMBH93EDCF34
Ambeed, Inc.
5-Acetyl-2,4-dichloropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4,6-dichloro-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4(11)5-3-10-7(9)2-6(5)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
CUSJXLAXSOGBJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or pale-yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887573-44-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements