Principaux documents
AMBH93E4C97F
Ambeed, Inc.
3,6-Di(pyridin-4-yl)-1,2,4,5-tetrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,6-di(4-pyridinyl)-1,2,4,5-tetraazine
Inchi Code
1S/C12H8N6/c1-5-13-6-2-9(1)11-15-17-12(18-16-11)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
Clé InChI
MQSMIIJCRWDMDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57654-36-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :