Principaux documents
AMBH93E4C977
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-9-hexyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H20BrN/c1-2-3-4-7-12-20-17-9-6-5-8-15(17)16-11-10-14(19)13-18(16)20/h5-6,8-11,13H,2-4,7,12H2,1H3
Clé InChI
YGTIVQCXTOGVMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864550-95-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :