Principaux documents
AMBH93E4C8C8
Ambeed, Inc.
1-(5-Hydroxy-2-methylbenzofuran-3-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(5-hydroxy-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-6(12)11-7(2)14-10-4-3-8(13)5-9(10)11/h3-5,13H,1-2H3
Clé InChI
SPVYQEMDTUNTIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28241-99-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :