AMBH93E4C838
Ambeed, Inc.
1-Allyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Iupac Name
1-allyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C7H11N2.BF4/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;2-1(3,4)5/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
Clé InChI
RGPHDVUJHZMMLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :