Principaux documents
AMBH93E4C834
Ambeed, Inc.
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea
Inchi Code
1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
Clé InChI
NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32897-26-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements