Principaux documents
AMBH93E4C7E2
Ambeed, Inc.
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-imino-1,6-dihydro-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7BN2O2.ClH/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10;/h1-3,9-10H,(H2,7,8);1H
Clé InChI
HBMPSNZAJKRVBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1309982-15-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements