Principaux documents
AMBH93E4C62C
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-5-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c1-5-2-3-6(4-9)10-7(5)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
XUAHTIHTHZLYFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875293-89-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements