Key Documents
AMBH93E4C4AC
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-6-7-5-9-10-4-2-1-3-8(7)10/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/307308-03-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/307308-03-8.html