Principaux documents
AMBH93E4C47E
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxohept-6-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-oxo-6-heptenoate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-3-5-6-8(10)7-9(11)12-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Clé InChI
BKXPKNYXXNYCBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17605-06-0.html
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17605-06-0.html