Principaux documents
AMBH93E4C464
Ambeed, Inc.
(2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.89
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,12-13H
Clé InChI
SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/511295-01-5.html