Principaux documents
AMBH93E4C42B
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-phenylthiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.29
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-2-15-12(14)11-10(13-8-16-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
VUBSBLCFFDSRJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99822-80-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :