Key Documents
AMBH93E4C42A
Ambeed, Inc.
5,7-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.92
Numéro MDL:
Iupac Name
5,7-dibromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Br2N3/c7-3-1-5(8)10-4-2-9-11-6(3)4/h1-2H,(H,9,11)
Clé InChI
PBUSADIXYHJUTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956379-02-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956379-02-4.html