Principaux documents
AMBH93E4C387
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-5-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-5-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-4-5-10-8(6-9)7-13-15-10/h7,9H,4-6H2,1-3H3,(H,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
PMIXNXQUMXCCIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1158767-01-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements