Principaux documents
AMBH93E4C37A
Ambeed, Inc.
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-6-2-3-11-5-7(9(12)13)10-8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
MGQAEKZHTQUATF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129912-15-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :