Principaux documents
AMBH93D59086
Ambeed, Inc.
Dicyclohexylamine 2-cyanoacrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dicyclohexylamine 2-cyanoacrylate
Inchi Code
1S/C12H23N.C4H3NO2/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3(2-5)4(6)7/h11-13H,1-10H2;1H2,(H,6,7)
Clé InChI
KBUNPAIJSVOOSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/263703-32-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements