Principaux documents
AMBH93D53A1D
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.02
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2,11H,3H2
Clé InChI
CXEWREITGADCOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/486460-26-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements