Principaux documents
AMBH93D539FA
Ambeed, Inc.
Ethyl Indane-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-indanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-14-12(13)11-7-6-9-4-3-5-10(9)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MISHXOQPTHQOTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105640-11-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :