Principaux documents
AMBH93D53995
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)4-2-10-3(1-11-4)5(12)13/h1-2H,(H,12,13)
Clé InChI
DDVCRZPGVDGULO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060814-50-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements