Principaux documents
AMBH93D53984
Ambeed, Inc.
1-(6-Chloro-5-nitropyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.58
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-chloro-5-nitro-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O3/c1-4(11)5-2-6(10(12)13)7(8)9-3-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
UZUVOPNXKQOJKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127356-40-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127356-40-5.html