Principaux documents
AMBH93D53976
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-ethyl-2-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-ethyl-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-3-7-5-10-6(2)4-8(7)9/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
XZXFBVQHDDLSQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98488-99-4.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/98488-99-4.html