Key Documents
AMBH93D53892
Ambeed, Inc.
5-Chloro-6-methoxypicolinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7-6(8)3-2-5(4-10)9-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
PDAALXFPGANGAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211527-87-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211527-87-5.html